Merck
548375
9-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde-N-methyl-N-phenylhydrazone
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H21N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.42
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
EC Number:
278-144-0
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
mp
129-133 °C (lit.)
SMILES string
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)\C=N\N(C)c4ccccc4
InChI
1S/C22H21N3/c1-3-25-21-12-8-7-11-19(21)20-15-17(13-14-22(20)25)16-23-24(2)18-9-5-4-6-10-18/h4-16H,3H2,1-2H3/b23-16+
InChI key
QYXUHIZLHNDFJT-XQNSMLJCSA-N
Application
Organic photoconductor. Charge transporting molecule for NLO applications.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)