Przejdź do
49823
Acid Red 73
analytical standard
Synonim(y):
Brilliant Crocein MOO, 7-Hydroxy-8-(4-phenylazophenylazo)-1,3-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Acid Red 73, Brilliant crocein scarlet MOO, Crocein Scarlet MOO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
668,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14N4Na2O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
556.48
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
226-502-1
MDL number:
668,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O7S2.2Na/c27-19-11-6-14-12-18(34(28,29)30)13-20(35(31,32)33)21(14)22(19)26-25-17-9-7-16(8-10-17)24-23-15-4-2-1-3-5-15;;/h1-13,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b24-23+,26-25+;;
InChI key
PEAGNRWWSMMRPZ-RVTJCSDESA-L
General description
Acid Red 73 is a synthetically prepared sulfonated azo dye.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
595736719553373
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
5413-75-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)