Przejdź do
49757
Tetrahydrofurfuryl alcohol
analytical standard
Synonim(y):
NSC 15434, Tetrahydro-2-furanmethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-625-6
Beilstein/REAXYS Number:
102723
MDL number:
eCl@ss:
39150702
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.52 (vs air)
vapor pressure
2.3 mmHg ( 39 °C)
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
9.7 %
refractive index
n20/D 1.452 (lit.), n20/D 1.452-1.454
bp
178 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
InChI key
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetrahydrofurfuryl alcohol (THFA), a flammable liquid with a slight ether odor, is widely used as a flavoring agent in the food industry. It finds applications as an intermediate in industrial applications, consumer products including graffiti removers, floor polish removers, oven cleaners, as a solvent for a variety of products such as dyes, waxes, resins, nail-cleaning agents, fats, etc.
Application
Tetrahydrofurfuryl alcohol may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in rats and smoke flavoring from rice husk using chromatography techniques.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofurfuryl alcohol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
163.4 °F - closed cup
flash_point_c
73 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
97-99-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)