Przejdź do zawartości
48307
Bile acids-selective liquid ion-exchanger microelectrode - Cocktail A
Selectophore
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
26111700
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Selectophore
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Other Notes
Determination of bile acid activity in living liver tissue with a micro-electrode
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
118-74-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)