Przejdź do zawartości
46882
Sulfanitran
VETRANAL®, analytical standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
N4-Acetyl-N1-(4-nitrophenyl)sulfanilamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.34
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2952955
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13N3O5S/c1-10(18)15-11-4-8-14(9-5-11)23(21,22)16-12-2-6-13(7-3-12)17(19)20/h2-9,16H,1H3,(H,15,18)
InChI key
GWBPFRGXNGPPMF-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: sulfonamide
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)