Przejdź do zawartości
46830
4-Fluorobenzyl chloride
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.57
EC Number:
206-516-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
742272
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.513
bp
82 °C/26 mmHg (lit.)
density
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI key
IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)