Przejdź do zawartości
46098
Ethylene glycol diformate
≥98.0%
Synonim(y):
1,2-Diformyloxyethane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCOOCH2CH2OCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.09
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-077-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1746362
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.415
bp
174-178 °C (lit.)
density
1.226 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
O=COCCOC=O
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)