Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 622,00 zł |
Informacje o tej pozycji
622,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
73-77 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1OC(C)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
InChI key
INAXVXBDKKUCGI-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural |
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances |
| format neat | format - | format - | format - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| mp 73-77 °C (lit.) | mp 73-77 °C (lit.) | mp - | mp 73-77 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
signalword
Danger
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?