Przejdź do
44462
AmberChrom 50WX2 Ion Exchange Resin
sodium form, 100-200 mesh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
AmberChrom 50WX2, Na+-form, 100-200 mesh
form
beads
crosslinking
2 % cross-linked
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~75% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
sulfonic acid functional group
particle size
100-200 mesh
capacity
0.6 meq/mL
separation technique
cation exchange
SMILES string
[Na+].[C-H2]Cc3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H11.C10H10.C8H8.Na/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3,5-8H,1-2,4H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;/q-1;;;+1
InChI key
NEQWAZPDMBONCG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
44473217476217468
description
Na+-form, 100-200 mesh
description
Na+-form, 200-400 mesh
description
-
description
-
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
particle size
100-200 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
-
particle size
-
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)