Przejdź do zawartości
44344
Valeric acid
pharmaceutical impurity standard
Synonim(y):
Valproic acid impurity A (PhEur), n-Valeric acid, Pentanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-677-2
Beilstein/REAXYS Number:
969454
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
0.15 mmHg ( 20 °C)
API family
valeric acid
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
707 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7.6 %
impurities
≤5.0% water
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.), 185 °C (lit.)
mp
−20-−18 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Valeric acid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)