Przejdź do zawartości
44122
8-Dodecanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
≥95% (HPCE)
Synonim(y):
Trisodium 8-dodecanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H29Na3O11S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
706.69
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPCE)
mp
≥250 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (lipase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)