Merck
44042
Silver ionophore VII
Selectophore, function tested
Synonim(y):
(3α,5β,12α)- 3-{[(2,2′-Bithiophen)-5-ylcarbonyl]oxy}-12-{{2-{[(diphenylamino)thioxomethyl]thio}acetyl}oxy}-N,N-dioctyl-cholan-24-amide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C64H88N2O5S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1093.65
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Selectophore
Quality Segment
quality
function tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)C(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](OC(=O)CSC(=S)N(c5ccccc5)c6ccccc6)[C@]12C)OC(=O)c7ccc(s7)-c8cccs8
InChI
1S/C64H88N2O5S4/c1-6-8-10-12-14-22-40-65(41-23-15-13-11-9-7-2)59(67)37-30-46(3)52-33-34-53-51-32-31-47-43-50(70-61(69)57-36-35-56(75-57)55-29-24-42-73-55)38-39-63(47,4)54(51)44-58(64(52,53)5)71-60(68)45-74-62(72)66(48-25-18-16-19-26-48)49-27-20-17-21-28-49/h16-21,24-29,35-36,42,46-47,50-54,58H,6-15,22-23,30-34,37-41,43-45H2,1-5H3/t46-,47-,50-,51+,52-,53+,54+,58+,63+,64-/m1/s1
InChI key
KKUPIKPCJBDFJI-CHUIGZLYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)