Przejdź do zawartości
437530
Trichloroethylene
ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
TCE, Trichloroethene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH=CCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.39
EC Number:
201-167-4
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1736782
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
ACS reagent
Bp:
86.7 °C
Vapor pressure:
61 mmHg ( 20 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
61 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
770 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001 meq/g Titr. Acid, ≤0.0003 meq/g Titr. base, ≤0.02% water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C
mp
−84.8 °C (lit.)
density
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
heavy metals: ≤1 ppm
SMILES string
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChI key
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Packaged in poly-coated bottle
Other Notes
Contains free halogens
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloroethylene
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
closed cup - does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
closed cup - does not flash
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-01-6
CAS No.
79-01-6
CAS No.
79-01-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)