Przejdź do zawartości
43581
Epoxide Hydrolase from Rhodotorula glutinis
BioChemika
Synonim(y):
Hydratase, epoxide
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
Numer WE:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioChemika
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)