Przejdź do zawartości
43265
Agar antybiotykowy nr 5
suitable for microbiology
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171608
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , beef extract, 1.5 g/L , peptone, 6.0 g/L , yeast extract, 3.0 g/L
final pH
7.9±0.2 (25 °C)
application(s)
microbiology
Application
Agar antybiotykowy nr 5 jest używany do mikrobiologicznego oznaczania dihydrostreptomycyny, framycetyny i kanamycyny B przy użyciu Bacillus subtilis.
Preparation Note
Zawiesić 25,50 gramów w 1000 ml oczyszczonej / destylowanej wody. Podgrzać do wrzenia w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut. Schłodzić do 45-50°C. Dobrze wymieszać i przelać do sterylnych płytek Petriego.
Wskazówki: Zalecany do mikrobiologicznego oznaczania dihydrostreptomycyny, framycetyny, kanamycyny.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)