Merck
43117
Ethoxy-methyl-diphenylsilane
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Diphenyl-ethoxy-methylsilane, Diphenyl-methyl-ethoxysilane
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18OSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.39
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
217-368-5
Beilstein/REAXYS Number:
2940692
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.544
bp
100-102 °C/0.3 mmHg (lit.)
SMILES string
CCO[Si](C)(c1ccccc1)c2ccccc2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)