Merck
429481
3,6-Dioctyloxy-1,2-benzenedicarbonitrile
97%
Synonim(y):
3,6-Dioctyloxyphthalonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)7O]2C6H2(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.55
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
143-147 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOc1ccc(OCCCCCCCC)c(C#N)c1C#N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)