Kluczowe dokumenty
42258
(S)-ar-Turmerone
analytical standard
Synonim(y):
(S)-2-Methyl-6-(4-methylphenyl)-2-hepten-4-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥90.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](CC(=O)\C=C(\C)C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C15H20O/c1-11(2)9-15(16)10-13(4)14-7-5-12(3)6-8-14/h5-9,13H,10H2,1-4H3/t13-/m0/s1
Klucz InChI
NAAJVHHFAXWBOK-ZDUSSCGKSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?