Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 93,40 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
Informacje o tej pozycji
93,40 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
182-184 °C (±0.3°C), 182-185 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI key
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Traceable to primary standards from LGC, London
- Grade: Analytical Standard
- Melting point standardized in the thermodynamic mode of analysis
- Standard deviation up to ± 0.3 °C
- Documented with certificates of analysis and safety data sheet
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description analytical standard | description analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| mp 182-184 °C (±0.3°C), 182-185 °C (lit.) | mp 164-166 °C (lit.), ~Approximately 166 °C | mp 121-123 °C (±0.3°C), 121-125 °C (lit.) | mp 283-286 °C (±0.3°C), 284-286 °C (lit.) |
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
wgk
WGK 1
flash_point_f
365.0 °F - closed cup
flash_point_c
185 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?