Przejdź do
41624
Dimethyl sulfide
puriss., ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
DMS, Methyl sulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.13
EC Number:
200-846-2
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1696847
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
26.24 psi ( 55 °C), 7.79 psi ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
402 °F
expl. lim.
19.7 %
refractive index
n20/D 1.435
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
InChI key
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfide
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-32.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-36 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)