Merck
40690
1,2-Dimethylhydrazine dihydrochloride
puriss., ≥99.0% (AT)
Synonim(y):
N,N′-Dimethylhydrazine (sym.) dihydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3NHNHCH3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-183-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3905684
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
puriss.
assay
≥99.0% (AT)
mp
~168 °C (dec.)
SMILES string
Cl.Cl.CNNC
Other Notes
Mutagen, used for the experimental induction of colon cancer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)