Przejdź do
40661
Redox standard
200 mV
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
737,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
737,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard
description
redox potential: 200 mV ±5 mV, 25°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
2-8°C
General description
This Redox standard has a potential of 200 mV ±5 mV. It refers to the potential of the platinum electrode versus the Ag/AgCl reference electrode in 3M potassium chloride.
Application
Redox standard acts as a control standard rather than a calibration standard which controls the functionality of the sensing and reference electrodes.
Features and Benefits
  • Broad range of values
  • Very high specifications (±5mV)
  • Detailed safety data sheet (SDS) available
  • Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
  • Guaranteed stability throughout its entire shelf life
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
131988013887783
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
environmental
pharmaceutical
description
redox potential: 200 mV ±5 mV, 25°C
description
redox potential: 250 mV ±5 mV, 25°C
description
redox potential: 600 mV ±5 mV, 25°C
description
redox potential: 650 mV ±5 mV, 25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Redox standard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7487-94-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)