Przejdź do
402893-M
1-Propanol
ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
Propyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
337,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
618,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-746-9
Beilstein/REAXYS Number:
1098242
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
ACS reagent
Bp:
97 °C (lit.)
Vapor pressure:
10 mmHg ( 147 °C), 14.9 mmHg ( 20 °C)
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 147 °C), 14.9 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
700 °F
expl. lim.
13.7 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0004 meq/g Titr. acid, ≤0.01% ethanol, ≤0.01% methanol, ≤0.03% Carbonyl compounds (as C2H5CHO), ≤0.05% CH3CHOHCH3, ≤0.05% isopropanol, ≤0.2% water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
solubility
H2O: passes test, water: soluble
density
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Propanol may be used as a solvent in the following processes:
  • Synthesis of ZnO (zinc oxide) thin films.
  • Growth of rubrene (5,6,11,12-tetraphenyltetracene) single crystals.
  • Synthesis of polyaniline microspheres and nanotubes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Propanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)