Merck
402877
1,1,1-Trichloroethane
ACS reagent, ≥99%, contains 0.05% low alkyl epoxide as stabilizer
Synonim(y):
Methylchloroform, Chlorothene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl3CCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.40
EC Number:
200-756-3
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1731614
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
vapor density
4.6 (vs air)
vapor pressure
100 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%, 98.5-101.0% CH3CCl3 + active additives basis
autoignition temp.
998 °F
contains
0.05% low alkyl epoxide as stabilizer
expl. lim.
7.5-15 %, 25 °F
impurities
≤0.0003 meq/g Titr. acid, ≤0.10% water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.4366 (lit.)
bp
74-76 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.336 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c1-2(3,4)5/h1H3
InChI key
UOCLXMDMGBRAIB-UHFFFAOYSA-N
Application
Please view www.aldrich.com/epaods regarding the EPA′s request for application information of Ozone Depleting Substances
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)