Merck
39351
Ethyl 3-(dimethylamino)propionate
purum, ≥95.0% (NT)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.20
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
243-524-7
Beilstein/REAXYS Number:
1702477
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥95.0% (NT)
refractive index
n20/D 1.419
bp
56-57 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.917 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCN(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)