Merck
39280
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)phenyldiphenylphosphine
purum, ≥95.0% (GC)
Synonim(y):
4-(Dimethylamino)triphenylphosphine, 4-(Diphenylphosphino)-N,N-dimethyl-benzenamine, 4-(Diphenylphosphino)-N,N-dimethylaniline
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4P(C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.35
Beilstein:
916331
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12350000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥95.0% (GC)
mp
151-154 °C (lit.)
151-154 °C
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20NP/c1-21(2)17-13-15-20(16-14-17)22(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h3-16H,1-2H3
Klucz InChI
GOEGBJDTWXTPHP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Preparation of dicyano(aryl)cyclohexenecarboxylic acid esters via regioselective annulation
  • Diastereoselective cycloaddition of styrenyl allenoates
  • Interfacial carbonylation of methylbenzyl bromide
  • Hydroformylation of octene
Reducing agent for selectivity of disulfide-internally linked peptide-nucleic acid cleavage
Inne uwagi
The phosphine oxide reaction product formed e.g. in Wittig and Mitsunobu reactions can easily be removed by acid washing
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M. von Itzstein et al.
Synthetic Communications, 20, 2049-2049 (1990)
P.B. Kay, S. Trippet
Journal of the Chemical Society, 1813-1813 (1985)