Przejdź do
38788
Copper(II) Ionophore V
Selectophore™, function tested
Synonim(y):
2-(1,4,8,11-Tetrathiacyclotetradec-6-yloxy)hexanoic acid, 2-(3,6,10,13-Tetrathiacyclotetradec-1-oxy)hexanoic acid, TTCTOHA
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H30O3S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.67
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
MDL number:
product line
Selectophore™
Quality Segment
quality
function tested
SMILES string
CCCCC(OC1CSCCSCCCSCCSC1)C(O)=O
InChI
1S/C16H30O3S4/c1-2-3-5-15(16(17)18)19-14-12-22-10-8-20-6-4-7-21-9-11-23-13-14/h14-15H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
ZIRYKADCKCUEGL-UHFFFAOYSA-N
General description
Copper(II) Ionophore V is a calboxylated thiacrown ether.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)