Merck
38030
Sigma-Aldrich
3,5-Diiodosalicylic acid
purum, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid, 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
I2C6H2(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.91
Beilstein:
2615358
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (T)
pozostałość po prażeniu
≤0.1%
mp
220-230 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1O
InChI
1S/C7H4I2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12)
Klucz InChI
DHZVWQPHNWDCFS-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
A soluble surfactant[1]
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phospholipase A2 activity on mixed lipid monolayers: inhibition and activation of phospholipases A2 from porcine pancreas and Crotalus adamanteus by anionic and neutral amphiphiles.
H S Hendrickson et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 212(2), 508-514 (1981-12-01)