Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-156-3
Beilstein/REAXYS Number:
1361353
MDL number:
Assay:
90%
Form:
liquid
Aby zapytać o ten produkt 379263, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical grade
Quality Segment
vapor density
2.4 (vs air)
vapor pressure
25.7 psi ( 55 °C), 7.95 psi ( 20 °C)
assay
90%
form
liquid
expl. lim.
8.7 %
refractive index
n20/D 1.385 (lit.)
bp
35-38 °C (lit.)
mp
−134 °C (lit.)
density
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
InChI key
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Methyl-2-butene (β-Isoamylene, Amylene) is a trisubstituted olefin. It acts as guest and forms stable solid host-guest complexes with self-assembled benzophenone bis-urea macrocycles. The effect of active chlorine formulations on photodecomposition of 2-methyl-2-butene has been studied. Its reaction with ozone in gas-phase has been reported to afford carbonym derivatives.
Application
2-Methyl-2-butene may be employed as precursor for peroxyacetyl nitrate for the calibration purposes.
Other Notes
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-2-butene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?