Przejdź do
37615
3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
5-(Hydroxymethyl)resorcinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
EC Number:
249-751-8
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2326351
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
mp
182-186 °C (dec.) (lit.), 182-186 °C
SMILES string
OCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3,8-10H,4H2
InChI key
NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)