Przejdź do zawartości
37305
3-Hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
purum, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
3,4-Dihydro-3-hydroxy-4-oxo-1,2,3-benzotriazine, 3-Hydroxy-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine, DHBT
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.13
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
NACRES:
NA.22
EC Number:
248-916-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
609382
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (T)
mp
~180 °C (dec.)
SMILES string
ON1N=Nc2ccccc2C1=O
Other Notes
Additive which suppresses racemization in peptide synthesis; Synthesis of amino acid active esters used as self-indicating building blocks in solid-phase synthesis
Piktogramy
Exploding BombExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
1 - Explosive Substances
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)