Merck
372048
(S)-(−)-1-(4-Nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethanol
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −95.7°, c = 1 in methanol
mp
115-116 °C (lit.)
λmax
≤393 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H]1CCCN1c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H14N2O3/c14-8-11-2-1-7-12(11)9-3-5-10(6-4-9)13(15)16/h3-6,11,14H,1-2,7-8H2/t11-/m0/s1
InChI key
HCVBBVTZZJFVLA-NSHDSACASA-N
Application
NLO material
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)