Przejdź do
371823
Styryl 7
Dye content 95 %
Synonim(y):
2-(4-[Dimethylaminophenyl]-1,3-butadienyl)-3-ethylbenzothiazolium p-toluenesulfonate salt, 2-[4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-butadienyl]-3-ethylbenzothiazolium p-toluenesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H30N2O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.68
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
composition
Dye content, 95%
mp
215 °C (dec.) (lit.)
λmax
565 nm
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC[n+]2c(\C=C\C=C\c3ccc(cc3)N(C)C)sc4ccccc24
Application
Suitable as a laser dye
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)