Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.8 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 25 °C), 5.25 mmHg ( 20 °C)
product line
PESTANAL®
autoignition temp.
869 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
18.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n
bp
130 °C/740 mmHg (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
density
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI key
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl chloroacetate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?