Przejdź do
35807
4,5-Dichloro-3H-1,2-dithiol-3-one
technical, ≥90% (AT)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3Cl2OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.07
EC Number:
214-754-5
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1342220
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥90% (AT)
mp
52-56 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(Cl)C(=O)SS1
InChI
1S/C3Cl2OS2/c4-1-2(5)7-8-3(1)6
InChI key
QGSRKGWCQSATCL-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)