Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Ethanol, absolute, suitable for HPLC, ≥99.8%
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
grade
absolute
assay
≥99.8%
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.001% free acid (as CH3COOH), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.2% water (Karl Fischer), ≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm, ≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
transmittance
210 nm, ≥20%, 225 nm, ≥50%, 240 nm, ≥80%, 260 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
format
neat
greener alternative category
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Preparation of PANI/MnFe2O4 nanocomposite thin films to study their optical properties and capacitive behaviors
- Preparation of Andrographis paniculata extracts for HPLC fingerprint analysis to study their composition and biological activities
- As a mobile phase for the HPLC separation of paritaprevir, ritonavir, and ombitasvir in pharmaceutical dosage forms
- To evaluate the anti-solvent effects of three solvents in order to quantify the paracetamol active pharmaceutical ingredient (API) and its two impurities precipitating out during washing
Other Notes
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?