Merck
344664
Orange OT
Dye content 75 %
Synonim(y):
1-(o-Tolylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 2
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4N=NC10H6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.31
Colour Index Number:
12100
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
220-162-8
Beilstein/REAXYS Number:
8330630
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
composition
Dye content, 75%
mp
124-126 °C (lit.)
λmax
505 nm
SMILES string
Cc1ccccc1N=Nc2c(O)ccc3ccccc23
InChI
1S/C17H14N2O/c1-12-6-2-5-9-15(12)18-19-17-14-8-4-3-7-13(14)10-11-16(17)20/h2-11,20H,1H3
InChI key
BQFCCCIRTOLPEF-UHFFFAOYSA-N
General description
Orange OT is a dye that is not soluble in aqueous solution. It is also known as (1-(2-methyl-phenylazo)-2-naphthol).
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)