Przejdź do
34464
Deterenol acetate
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Hydroxy-α-[(isopropylamino)methyl]benzenemethanol acetate salt, N-Isopropyloctopamine acetate salt, PI 39 acetate salt, Paraproterenol acetate salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO2 · C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.31
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
application(s)
clinical testing
format
neat
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)