Przejdź do
34002
(S)-(−)-Sulpiride
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(S)-5-Aminosulfonyl-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxybenzamide, Levosulpiride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
633,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.43
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
633,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
183-186 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t11-/m0/s1
InChI key
BGRJTUBHPOOWDU-NSHDSACASA-N
General description
(S)-(−)-Sulpiride is a levorotatory enantiomer of sulpiride, which shows greater central antidopaminergic activity, antiemetic and antidyspeptic effects. It is also used as a therapeutic drug for the treatment of depression and somatoform disorders.
Application
(S)-(−)-Sulpiride may be used as an analytical reference standard for the determination of the drug, in biological samples using hydrophilic interaction liquid chromatography−tandem mass spectrometry (HILIC−MS/MS) and reversed-phase high-performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FD).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
D2 dopamine receptor antagonist; antipsychotic.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1813C1335S7771
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
mp
183-186 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
183-186 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-(−)-Sulpiride
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)