Przejdź do zawartości
33830
Dibenzyl sulfoxide
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Benzyl sulfoxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5CH2)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.33
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-668-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2049262
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
130-132 °C
SMILES string
O=S(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
Gene Information
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)