Przejdź do
33539-M
2-Propanol
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., reag. ISO, USP/NF
2-Propanol
Synonim(y):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
244,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
448,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
200-661-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635639
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
82 °C (lit.)
Vapor pressure:
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-Propanol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.00017% free alkali (as NH3), ≤0.00034% peroxides (as H2O2), ≤0.0005% KMnO4 red. matter (as O), ≤0.00074% free acid (as C2H5COOH), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.002% carbonyl compounds (as acetone), ≤0.002% carbonyl compounds (as propionaldehyde), ≤0.01% ethanol (GC), ≤0.1% methanol (GC), ≤0.1% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.), n20/D 1.3770-1.3780
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
solubility
H2O: in accordance
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, B: ≤0.01 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sn: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Propanol (Isopropanol) is a secondary alcohol. It has been tested as a substitute to fuel for use in various fuel cells. CuO powder dissolved in 2-propanol has been used for the laser ablation assisted synthesis of Cu colloids. Suspension of 2-propanol with Zn(NO3)2 has been employed for the fabrication of titanium dioxide-coated stainless steel (P25-TiO2/SS) photoanode coated with uniformly thick layer of P25-TiO2.This photoanode was used for the electrochemical photocatalytic (ECPC) degradation process.
Application
2-Propanol may be employed as fuel in the polymer electrolyte membrane direct 2-propanol fuel cell.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10982724137-M650447
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
Laboratory Reagent
grade
-
grade
HPLC Plus
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
assay
99.9%
solubility
H2O: in accordance
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
autoignition temp.
750 °F
autoignition temp.
750 °F
autoignition temp.
750 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is there a pH value for this product?
    1 answer
    1. The pH of this product has not been determined. However, product 109634, which is the identical compound with the same CAS number, lists a pH of 7 at 20°C. Please see the 'PROPERTIES' section, under pH, at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/109634
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review