Przejdź do
328634
NMP
anhydrous, 99.5%
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
1-Methyl-2-pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidone, NMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.13
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
212-828-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
106420
Assay:
99.5%
Grade:
anhydrous
Bp:
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
0.29 mmHg ( 20 °C), 0.99 mmHg ( 40 °C)
Aby zapytać o ten produkt 328634, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1-Methyl-2-pyrrolidinone, anhydrous, 99.5%
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
0.29 mmHg ( 20 °C), 0.99 mmHg ( 40 °C)
assay
99.5%
form
liquid
autoignition temp.
518 °F
expl. lim.
9.5 %
impurities
<0.005% water
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methyl-2-pyrrolidinone may be used as a solvent in the following processes:
  • Preparation of 2-aryl and 2-alkyl benzothiazoles.
  • Ullmann coupling reaction of aryl halides and phenols to form Ullmann ethers in the presence of 2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-dione.
  • Stille cross-coupling reaction of aryl iodides with organostannanes catalyzed by Pd/C in the presence of copper iodide as cocatalyst.
Other Notes
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Legal Information
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methyl-2-pyrrolidinone
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
872-50-4
CAS No.
872-50-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is NMP compatible with PTFE?
    1 answer
    1. N-Methylpyrrolidone (NMP) is a commonly used solvent, and it is compatible with polytetrafluoroethylene (PTFE).
      Helpful?
  3. Is NMP supplied under N2 or air?
    1 answer
    1. This product is packaged under nitrogen.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. Is this NMP suitable for HPLC and GC analysis?
    1 answer
    1. Yes, this product is suitable for HPLC and GC analysis. This anhydrous NMP can be effectively used in environments where moisture must be minimized, which is often critical in analytical techniques like HPLC and GC.
      Helpful?
  6. Does it have molecular shieve in the bottle?
    1 answer
    1. Molecular sieves are not included with this anhydrous material. However, the 18L size is packaged in the Pure-Pac II container, and the 100 mL to 2L volumes utilize Sure/Seal closures. Please see the links below to learn more about each package type:
      Sure/Seal
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/organic-reaction-toolbox/sureseal
      Pure-Pac
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/391/402/al_techbull_al201.pdf
      Helpful?
  7. Could you please provide me with the dimensions of the bottle containing the product 328634-2L (1-Methyl-2-pyrrolidinone)?
    1 answer
    1. The packaging description for the bottle is as follows:
      • Bottle Type: Narrow Neck Glass Bottle
      • Capacity: 2500 ml (Nominal), 2750 ml (Brimful)
      • Closure Type: Crown Cap (Sure/Seal)
      • Glass Type: Amber Glass (Hydrolytic Class III)
      • Diameter: 139 mm
      • Height: 286 mm
      • Height with Cap: 293 mm
      • Thread Diameter: 32 mm
      • Thread Type: 32 mm
      • Inner Diameter of Opening: 17 mm
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. boston, ma
    • Reviews 2
    • Votes 4
    4 out of 5 stars.
    nice but also
    good product, but inconsistent stock. Many times unavailable.
    Helpful?