Przejdź do
32731
3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3-ANOT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
1395,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2114950
1395,00 zł
Cena katalogowa1860,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cc1c(N)cc(cc1C(N)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9N3O3/c1-4-6(8(10)12)2-5(11(13)14)3-7(4)9/h2-3H,9H2,1H3,(H2,10,12)
InChI key
RBLRQBGOUCRKRT-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide is a metabolite of dinitolmide which is utilized extensively as an nitroamide antiprotozoal agent in poultry farming due to its low toxicity, stability, cost-effectiveness and anticoccidial effects.
Application
3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in chicken tissues and eggs by accelerated solvent extraction (ASE) with a neutral alumina solid-phase extraction (SPE) column in conjunction with gas chromatography-tandem mass spectrometry (ASE-SPE-GC–MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
232270663190541001
description
VETRANAL®, analytical standard
description
≥97%
description
97%
description
97%
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)