Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17NNa2O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.33
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)C([O-])=O)C(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H19NO6S.2Na/c1-4-11-7-5-6-9(2)13(11)15(10(3)14(17)18)12(16)8-22(19,20)21;;/h5-7,10H,4,8H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/t10-;;/m0../s1
InChI key
YYDFJGNRSFJICN-XRIOVQLTSA-L
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?