Przejdź do zawartości
32446
3,3′-Diethyloxadicarbocyanine iodide
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
3-Ethyl-2-[5-(3-ethyl-2-benzoxazolinylidene)-1,3-pentadienyl]benzoxazolium iodide, DODC Iodide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H23IN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
486.35
EC Number:
238-873-7
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3838937
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (HPLC)
mp
232 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 579 nm; λem 610 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].CCN1\C(Oc2ccccc12)=C\C=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C23H23N2O2.HI/c1-3-24-18-12-8-10-14-20(18)26-22(24)16-6-5-7-17-23-25(4-2)19-13-9-11-15-21(19)27-23;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CLDZYSUDOQXJOU-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Potential sensitive probe. Staining of living presynaptic nerve terminals; Relationship between membrane potential and calcium ion fluxes in isolated sarcoplasmic reticulum vesicles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)