Przejdź do zawartości
32443
Carboxyibuprofen
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-[4-(2-Carboxypropyl)phenyl]propionic acid, 3-[4-(1-Carboxyethyl)phenyl]-2-methylpropionic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5951324
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H16O4/c1-8(12(14)15)7-10-3-5-11(6-4-10)9(2)13(16)17/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17)
InChI key
DIVLBIVDYADZPL-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)