Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C12H23NO3 · HCl
Masa cząsteczkowa:
343.80
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?