agency
reag. ISO
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.001% non-volatile matter, ≤0.002% free acid (as CH3COOH), ≤0.005% S-compounds (as S), ≤0.01% benzene (GC), ≤0.01% water (Karl Fischer)
bp
40-60 °C (≥ 90%)
iodine value
≤0.3
density
0.640-0.655 g/mL at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, B: ≤0.02 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.02 mg/kg, Sn: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
General description
Application
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Petroleum ether
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
<-22.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
< -30.00 °C
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?