Przejdź do zawartości
32179
Albendazole sulfone-(methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Methyl-d3 [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D3H12N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.35
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
SMILES string
O=C(OC([2H])([2H])[2H])NC1=NC2=C(N1)C=CC(S(CCC)(=O)=O)=C2
InChI
1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i2D3
InChI key
CLSJYOLYMZNKJB-BMSJAHLVSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)