Przejdź do zawartości
32163
Cyclopentylalbendazole
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(5-Cyclopentanesulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)carbamic acid methyl ester, Methyl [5-(cyclopentylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.37
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
SMILES string
O=C(NC1=NC2=C(N1)C=CC(SC3CCCC3)=C2)OC
InChI
1S/C14H17N3O2S/c1-19-14(18)17-13-15-11-7-6-10(8-12(11)16-13)20-9-4-2-3-5-9/h6-9H,2-5H2,1H3,(H2,15,16,17,18)
InChI key
OMWVEUDQOPUZNX-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)